Merck
Z756784
Cryo-Safe vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
別名:
storage box, tube container, vial container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
特徴
Holds 81 x 2 mL vials
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18849-0001
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
133x133x51 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
法的情報
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)