Merck
TMO369647
Nalgene®クライオボックス
for 3.6-4.5 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 30 ea
別名:
cryovial storage box, freezer storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EACH
¥61,140
¥61,140
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EACH
¥61,140
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.12
¥61,140
Check Cart for Availability
物質
cardboard
polycarbonate
包装
case of 30 ea
メーカー/製品名
Nalgene 369647
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)