Merck
Z675490
Sigma-Aldrich
Scienceware真空吸引器(トラップ付き)
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
別名:
bottle aspirator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,360
¥45,360
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.79
¥45,360
出荷予定日2025年4月16日
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19917-0001
キャパシティ
0.5 gal (1.9 L)
詳細
組織培養培地、上澄み、化学廃液などのさまざまな液体の無菌的真空吸引を簡単かつ連続的に行うことができます。ピペットチップ、パスツールピペットまたは血清用ピペットを採取管に差し込み、真空ラインにつなぐだけで使えます。耐薬品性ポリプロピレン1600 mLボトルとエポキシコーティングしたスチールフレームで作られています。
  • コンパクトなデザイン
  • すべての部品をオートクレーブ滅菌できます。
  • 真空源を用いることで、安全かつ便利に吸引することができます。
  • 真空源への液体流入を防ぐトラップが付いています。
  • 培地、化学廃液、細胞洗浄液の回収に使えます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)