Merck
Z756792
Cryo-Safe vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 5 mL vials
別名:
storage box, tube container, vial container
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥12,990
¥12,990
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥12,990
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
¥12,990
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
特徴
Holds 81 x 5 mL vials
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18849-0002
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
133x133x95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
法的情報
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Good morning, What is the diameter of the sockets on the Z756792 Cryo-Safe tripod. Our vials have a diameter of 16 mm.
    1 回答
    1. This product has grid openings of 0.48” x 0.48” or 12.2 mm x 12.2 mm. This item would not be suitable for 16 mm tubes. Please see the link below to product HS2860M, TrueNorth Storage box for 15 and 50 mL tubes. This product includes inserts for both tube sizes.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/hs2860m