Merck
R0888
Sigma-Aldrich
Nalgene®クライオボックス
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
別名:
cryovial storage box, freezer storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
特徴
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5026-0909
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
サイズ
133x133x52 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1