Merck
T9698
Sigma-Aldrich
チオレドキシンレダクターゼ ラット肝臓由来
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
別名:
NADPH:酸化型チオレドキシンオキシドレダクターゼ, チオレドキシン:NADP+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥74,200
¥74,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥74,200
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥74,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rat liver
品質水準
アッセイ
≥90% (GE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥100 units/mg protein (Bradford)
分子量
55—67 kDa
テクニック
activity assay: suitable
不純物
Glutathione reductase
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
研究領域:細胞シグナリング
アプリケーション
ラット肝臓から得られたチオレドキシンレダクターゼは、ヒト赤血球の還元能力を利用してa-リポ酸の取込みおよび還元を研究することに使用できます。[1]本製品は、チオレドキシンを使用して細胞外マトリックスにおけるトランスグルタミナーゼ2(TG2)の活性化機序を研究することにも使用できます。[2]
生物化学的/生理学的作用
Thioredoxin Reductase(チオレドキシンレダクターゼ)は、NADPHによるチオレドキシンの活性部位ジスルフィドを触媒する酵素であり、広く分布しています。[3]また、本製品はユビキノンを減少させ、強力な抗酸化物質であるユビキノールを再生します。[4]
チオレドキシンレダクターゼ(TrxR)はサブユニット当たり1分子のFADを含むNADPH依存性酸化還元酵素であり、酸化されたチオレドキシン(Trx)の活性部位であるジスルフィドを還元します。
チオレドキシンレダクターゼ(TrxR)はサブユニット当たり1分子のFADを含むNADPH依存性酸化還元酵素であり、酸化されたチオレドキシン(Trx)の活性部位であるジスルフィドを還元します。原核生物、植物、酵母のアイソザイムの分子量は35 kDaであるのに対し、哺乳類のアイソザイムの分子量は55~67 kDaです。哺乳類の酵素の基質特異性は原核生物の酵素よりもはるかに広く、哺乳類や大腸菌のチオレドキシンを還元するほか、亜セレン酸塩、リポ酸、脂質ヒドロペルオキシド、過酸化水素といったジスルフィド以外の基質も還元します。
哺乳動物由来のチオレドキシンレダクターゼには、酵素活性に必須のセレノシステイン残基があります。カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼおよびスーパーオキシドジスムターゼとともに哺乳動物細胞に存在する抗酸化酵素の一種であり、細胞からの活性酸素種(ROS)の除去に関与します。その例として、グルタチオンとの複合体形成で生じるS-ニトロソグルタチオン付加体(GS-NO)による過剰な一酸化窒素(NO)の除去があります。これはチオレドキシンレダクターゼによって直接切断されます。その他、細胞中の有害なオキシダントである過酸化水素も、哺乳動物のTrxRによって直接還元されます。
単位の定義
1ユニットは、基質としてDTNB(製品番号D8130)のみを含む非共役系で測定した場合、pH 7.0、25°Cで1分あたり412 nmの吸光度を1.0増加させる量です。
物理的形状
50mM Tris-HCl溶液 (pH 7.5, 300mM NaCl, 1mM EDTA, 10%グリセロ-ル含有)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T9698-VAR:
T9698-BULK:
T9698-50UG:
T9698-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luciano Oehninger et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(5), 1657-1666 (2012-11-15)
Metal complexes with N-heterocyclic carbene (NHC) ligands have been widely used in catalytic chemistry and are now increasingly considered for the development of new chemical tools and metal based drugs. Ruthenium complexes of the type (p-cymene)(NHC)RuCl(2) interacted with biologically relevant
Kely Navakoski de Oliveira et al.
ChemMedChem, 8(2), 256-264 (2013-01-03)
Thioredoxin reductase (TrxR) is overexpressed in cancer cells and is therefore a putative cancer target. Inhibition of this enzyme is considered an important strategy for the development of new chemotherapeutic agents with a specific mechanism of action. Organotin compounds have
Aristi P Fernandes et al.
PloS one, 7(11), e50727-e50727 (2012-12-12)
Naturally occurring selenium compounds like selenite and selenodiglutathione are metabolized to selenide in plants and animals. This highly reactive form of selenium can undergo methylation and form monomethylated and multimethylated species. These redox active selenium metabolites are of particular biological
L Zhong et al.
The Journal of biological chemistry, 275(24), 18121-18128 (2000-06-13)
Mammalian thioredoxin reductases (TrxR) are dimers homologous to glutathione reductase with a selenocysteine (SeCys) residue in the conserved C-terminal sequence -Gly-Cys-SeCys-Gly. We removed the selenocysteine insertion sequence in the rat gene, and we changed the SeCys(498) encoded by TGA to
Arun Kumar Selvam et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-09)
Kynurenine aminotransferase 1 (KYAT1 or CCBL1) plays a major role in Se-methylselenocysteine (MSC) metabolism. It is a bi-functional enzyme that catalyzes transamination and beta-elimination activity with a single substrate. KYAT1 produces methylselenol (CH3SeH) via β-elimination activities with MSC as a
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.