Merck
T0910
Sigma-Aldrich
チオレドキシン 大腸菌由来
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥68,600
¥68,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥68,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥68,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥3 units/mg protein
分子量
11.7 kDa
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
大腸菌由来のチオレドキシンは、単量体の球状タンパク質です。α- ヘリックスに囲まれたβ-シートが中央にあります。[1]
アプリケーション
大腸菌由来のチオレドキシンは、チオレドキシン還元酵素アッセイ、ペルオキシダーゼ結合チオレドキシンシステムアッセイ、ペルオキシレドキシンアッセイに使用されています。[2][3][4]また、網膜色素変性(RP)のマウスモデルにおける光受容体死への影響や、疾患進行中の網膜酸化ストレス、グリアの変化、血管の変化を修飾する可能性を調べるためにも用いられています。[5]
生物化学的/生理学的作用
大腸菌由来のチオレドキシンは、REDOX反応を触媒し、さまざまな生物学的プロセスに関与します。また、多くのタンパク質の構造と活性を調節します。酵素チオレドキシンレダクターゼは、チオレドキシンの還元を触媒します。チオレドキシンは、酸化ストレス応答にも関与します。[1][6][7]チオレドキシンは、成人T細胞白血病由来因子(ADF)と細胞レドックス酵素のいずれとしても知られ、サイトカインまたはケモカインとして機能し、細胞間の情報伝達を促進します。[8]また、細胞増殖やアポトーシスの調節にも関与します。[9]
タンパク質のジスルフィド結合の還元を仲介します。
その他情報
GenBank®受入番号 M26133
単位の定義
1ユニットは、インスリン還元試験において、25°Cで1分間にΔA650の値が1.0となる量です。
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0910-BULK:
T0910-1MG-PW:
T0910-1MG:
T0910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thioredoxin Delays Photoreceptor Degeneration, Oxidative and Inflammation Alterations in Retinitis Pigmentosa
Gimeno-Hernandez R, et al.
Frontiers in Pharmacology, 11 (2020)
Thioredoxin Delays Photoreceptor Degeneration, Oxidative and Inflammation Alterations in Retinitis Pigmentosa
Hernandez RG, et al.
Frontiers in Pharmacology (2020)
Cell Signaling with Extracellular Thioredoxin and Thioredoxin-Like Proteins: Insight into Their Mechanisms of Action
Leveillard T and Ait-Ali N
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2017)
Apoptosis signal-regulating kinase 1-thioredoxin complex dissociation by capsaicin causes pancreatic tumor growth suppression by inducing apoptosis
Pramanik KC, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 1417-1432 (2012)
Thioredoxin from Escherichia coli as a Role Model of Molecular Recognition, Folding, Dynamics and Function.
Vazquez DS
Protein and peptide letters, 22(9), 801-815 (2015)