サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥123,000 |
この商品について
Quality Segment
usage
kit sufficient for 100 assays (1 mL)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
General description
DTNB + NADPH + H+ ↔ 2 TNB + NADP+
Application
Features and Benefits
- 簡便な方法です。
- 本キットには、哺乳類のチオレドキシンレダクタ-ゼの比色定量に必要な試薬が全て揃っています。
- キットには哺乳類チオレドキシンレダクタ-ゼを特異的に阻害するインヒビタ-溶液も準備されています。
- キットはHeLa細胞、A549細胞、ジャ-カット細胞、U937細胞、A431細胞、COS細胞、CHO細胞、NIH 3T3細胞などの細胞株由来ライセ-トや心筋で試験されています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description 1 kit sufficient for 100 assays (1 mL) | description buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford) | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description 1 kit sufficient for 50-100 tests |
| Gene Information human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112) | Gene Information rat ... Txnrd1(58819) | Gene Information human ... GSR(2936) | Gene Information human ... DHFR(1719) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage kit sufficient for 100 assays (1 mL) | usage - | usage sufficient for 100 tests | usage kit sufficient for 50-100 tests |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
キットの構成要素のみ
- Assay Buffer 5x for Thioredoxin Reductase 30 mL
- Thioredoxin Reductase 10 μg
- Thioredoxin Reductase Inhibitor Solution .05 mL
- 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic) acid (DNTB) 150 mg
- NADPH 25 mg
- Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 7.5 mL
注意喚起語
Warning
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
188.6 °F
引火点(°C)
87 °C
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
標的臓器
Eyes,Central nervous system
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan