Merck
G6137
Sigma-Aldrich
グルタチオンペルオキシダーゼ ウシ赤血球由来
lyophilized powder, ≥300 units/mg protein
別名:
GSH-Px, グルタチオン:過酸化水素 オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥35,800
200 UNITS
¥69,700
500 UNITS
¥120,000
¥35,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥35,800
200 UNITS
¥69,700
500 UNITS
¥120,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥35,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine erythrocytes
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥300 units/mg protein
分子量
84.5 kDa
組成
Protein, 10-30% modified Warburg-Christian
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタチオンペルオキシダーゼは、セレンを含む抗酸化酵素です。[1]ヒト子宮内膜の腺上皮に存在します。[2]
アプリケーション
ウシ赤血球由来グルタチオンペルオキシダーゼを、ジャガイモシストセンチュウ由来の2つのグルタチオンペルオキシダーゼ(GpX)をコードする全長cDNAのクローニング及びキャラクタリゼーションにおける陽性対照として使用しました。[3]本化合物は、ヒト母乳中のグルタチオンペルオキシダーゼ活性の測定に使用しました。[4]
ウシ赤血球由来グルタチオンペルオキシダーゼを酸素ラジカルスカベンジャーとして使うと、E1A-3Y1細胞に対する1,3-ジリノレオイルグリセロール(DLG)による細胞毒性にどう影響するかが検討されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンペルオキシダーゼは、脂質ヒドロペルオキシドを対応するアルコールに還元する酵素です。また、遊離した過酸化水素を水に還元します。In vivoでは、酸化的分解からのヘモグロビン保護に関与します[6][7]
グルタチオンペルオキシダーゼは、(過酸化物)H2O2を水に還元し、過酸化脂質を脂質アルコールに還元します。[1]
還元剤グルタチオンの存在下で過酸化水素の還元を触媒することにより、酸化的損傷から細胞を保護します。 細胞膜では、過酸化水素又は多価不飽和脂肪酸ヒドロペルオキシドの還元を通して脂質過酸化を誘導します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間に、1.0 μmolの還元型グルタチオンをH2O2により酸化して、酸化型グルタチオンを生成する反応を触媒する酵素量です。
物理的形状
25%スクロ-ス、2.5%ジチオスレイト-ルおよびリン酸ナトリウムバッファ-塩を含有する凍結乾燥品
その他情報
注:報告されている最適pH(8.8)での試験ではpH 7.0の場合と比較して約10倍の活性が得られることがわかっています。 しかし、文献との整合性を維持し、GSHの非酵素的酸化の影響を避けるため、pH 7.0でunitを定義しました。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6137-VAR:
G6137-100UN:
G6137-100UN-PW:
G6137PROC:
G6137-500UN:
G6137-BULK:
G6137-PH:
G6137-200UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yue Wang et al.
Analytical chemistry, 92(2), 1997-2004 (2019-12-21)
Solid evidence confirms that glutathione peroxidase (GPx) is a kind of vital protease in the first-line antioxidant defense system and participates in regulation of redox homeostasis as well as the pentose phosphate pathway. However, the current methods cannot achieve real-time
Reactive oxygen species, oxidative stress, and vascular biology in hypertension
Comprehensive hypertension, 337-344 (2007)
J T Jones et al.
Gene, 324, 47-54 (2003-12-25)
We report the cloning and characterisation of full-length DNAs complementary to RNA (cDNAs) encoding two glutathione peroxidases (GpXs) from a plant parasitic nematode, the potato cyst nematode (PCN) Globodera rostochiensis. One protein has a functional signal peptide that targets the
The role of oxidative stress in endometriosis
Handbook of Fertility, 273-281 (2015)
Angeles Torres et al.
Die Nahrung, 47(6), 430-433 (2004-01-20)
An analytical method for determining glutathione peroxidase (GPx) (EC 1.11.1.9) activity in whole blood has been adapted to human milk samples. The values obtained for precision (relative standard deviation: 8.4%), linearity and accuracy (recovery: 90.4%) indicate the adequacy of the
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.