Merck
T9632
Sigma-Aldrich
トリズマ®コハク酸塩
別名:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
CAS番号:
分子量:
360.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (titration)
形状
crystalline powder
溶解性
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T9632-BULK-PC:
T9632-BULK:
T9632-100G:
T9632-VAR:
T9632-250G:
T9632-25G:
試験成績書(COA)