T9576
Picropodophyllotoxin
≥96% (HPLC), powder
別名:
(5R,5aS,8aR,9R)-9-Hydroxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, NSC 36407, PPP, Picropodophyllin
サイズを選択してください
¥20,400
サイズを選択してください
About This Item
¥20,400
おすすめの製品
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
InChI Key
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
遺伝子情報
human ... IGF1R(3480)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
品質
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T9576-5MG:4548173962429
T9576-1MG:4548173962412
T9576-BULK:
T9576-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to InsR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology