407247
IGF-1R Inhibitor, PPP
The IGF-1R Inhibitor, PPP, also referenced under CAS 477-47-4, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
IGF-1R Inhibitor, PPP, Insulin-like Growth Factor-1 Receptor Inhibitor, Picropodophyllin
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
InChI Key
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
IGF-1R both in vitro and in vivo
包装
警告
再構成
その他情報
Vasilcanu, D., et al. 2004. Oncogene23, 7854.
Girnita, A., et al. 2004. Cancer Res.64, 236.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
407247-1.1ML:
407247-0MG:
407247-VMG:
407247-1MG:
407247-50MG:
試験成績書(COA)