Merck
I3769
Sigma-Aldrich
インスリン様成長因子-I ヒト
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IGF, IGF-I, ソマトメジンc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥67,600
100 μG
¥123,000
¥67,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥67,600
100 μG
¥123,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥67,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
製品名
インスリン様成長因子-I ヒト, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
~7.6 kDa
包装
pkg of 50 and 100 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.00 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
インスリン様増殖因子I(IGF-I)はヒト染色体12q23.2に位置しています。[1]
アプリケーション
ヒトインスリン様増殖因子Iは以下の用途に使用されています:
  • 精巣細胞のin vitro培養に用いる修飾ダルベッコ最小必須培地[2][3]
  • 精巣発生中のステロイド産生に対するその作用を調べるための培養培地[4]
  • 脾臓前赤血球細胞増殖および分化のin vitroアッセイに用いる培養培地[5]
生物化学的/生理学的作用
IGF-ⅠはソマトメジンCとしても知られ、GH(成長ホルモン)の成長促進作用に関与します。IGF-Ⅰは内皮細胞の移動を誘導することによって、血管形成の調節に関与します。IGF-Ⅰは、IGF-Ⅰ受容体を介してその作用を発揮します。
インスリン様増殖因子I(IGF-I)は、細胞のエネルギー代謝において、また成長と発生、特に出生前成長において重要な役割を果たします。[6]
ソマトメジンCとも呼ばれるIGF-Iは、下垂体成長ホルモン(GH)によって制御されるプロセスで肝臓から循環中に分泌されるため、GHの成長促進活性を媒介します。IGF-Iは、主に間葉系由来細胞が発生中の胚に発現させます。 出生後、大部分の肝外組織でのIGF-I発現は低減し、IGF-Iの肝臓発現はGHが制御します。肝外でのIGF-I発現は個々の組織によって別々に制御されます。 例えば、ゴナンドトロピンと性ステロイドは生殖系内のIGF-I発現を制御する一方、副甲状腺ホルモンと性ステロイドは骨中のIGF-I発現を制御します。IGF-Iはいくつかのヒト腫瘍で生成されます。 IGF-Iは、線維芽細胞、骨芽細胞、平滑筋細胞、胎児脳細胞、神経膠細胞、赤芽球前駆細胞を含むさまざまな細胞の分裂を促進します。IGF-IはIGF-I受容体(IGF-IR)を介してのみ作用します。 IGF-Iは内皮細胞遊走を誘導し、血管新生制御に関与します。
物理的形状
凍結乾燥品(50 mM酢酸溶液、0.2 μmフィルター減菌済み)。
再構成
水で再構成します。
アナリシスノート
生物学的活性は、マウスBALBC/3T3細胞の用量依存的増殖によって算出します。ED50は、少なくとも1 x 105単位/mgの比活性に相当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3769-50UG:
I3769-VAR:
I-3025:
I3769-100UG-PW:
I3769-50UG-PW:
I3769-BULK:
I3769-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparison of the effects of equine luteinizing hormone (eLH), equine growth hormone (eGH) and human recombinant insulin-like growth factor (hrIGF-I) on steroid production in cultured equine Leydig cells during sexual maturation
Hess MF and Roser JF
Animal Reproduction Science, 89(1-4), 7-19 (2005)
An optimized system for studies of EPO-dependent murine pro-erythroblast development
Zhang D, et al.
Experimental Hematology, 29(11), 1278-1288 (2001)
M J E Walenkamp et al.
Endocrine development, 24, 128-137 (2013-02-09)
Molecular defects of the insulin-like growth factor 1 gene (IGF1) are rare in the human. Only three homozygous and two families with heterozygous mutations of the IGF1 gene have been described, resulting in a variable degree of intrauterine and postnatal
Juan E Puche et al.
Journal of translational medicine, 10, 224-224 (2012-11-15)
Insulin-like growth factor I (IGF-I) is a polypeptide hormone produced mainly by the liver in response to the endocrine GH stimulus, but it is also secreted by multiple tissues for autocrine/paracrine purposes. IGF-I is partly responsible for systemic GH activities
Shu-Lin Liu et al.
Molecular cell, 71(6), 1092-1104 (2018-09-04)
Activation of class I phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) leads to formation of phosphatidylinositol-3,4,5-trisphophate (PIP3) and phosphatidylinositol-3,4-bisphophate (PI34P2), which spatiotemporally coordinate and regulate a myriad of cellular processes. By simultaneous quantitative imaging of PIP3 and PI34P2 in live cells, we here show
資料
Insulin-like Growth Factors (IGF)
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.