Merck
8920-OP
Millipore
TEMED
OmniPur® Grade
別名:
OmniPur® TEMED, Tetramethylethylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear
輸送温度
ambient
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Free radical initiator and stabilizer used in acrylamide polymerization for PAGE gels. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Residue after ignition: ≤0.005%
Moisture (H2O): ≤0.5%
Protease: none detected
Purity (anhydrous basis): ≤99.0%
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Flammable (J)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F - closed cup
引火点(℃)
16.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8930-100ML:
8920-25ML:
試験成績書(COA)