Merck
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
別名:
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-744-6
NACRES:
NC.01
蒸気圧
21 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
145 °C
有効性
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
転移温度
flash point 19 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F - closed cup
引火点(℃)
16.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体