Merck
T4389
Sigma-Aldrich
(+)-α-トコフェロール
from vegetable oil, Type VI, liquid, ≥600 IU/g
別名:
2,5,7,8-テトラメチル-2-(4′,8′,12′-トリメチルトリデシル)-6-クロマノール, 5,7,8-トリメチルトコール, D-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
4712525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
vegetable oil
タイプ
Type VI
フォーム
liquid
比活性
≥600 IU/g
clear yellow
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Mixed isomers
品質
1 gあたり約400 mgのD-α-トコフェロールが含まれます。
α-以外の成分は1 gあたり5~50 mgで、残りは大豆油です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T4389-BULK:
T4389-25G:
T4389-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)