リコンビナント
expressed in corn
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
aqueous solution
濃度
1 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.70-8.30
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- DNA抽出時のペレット懸濁
- 2D細胞のpharmacotyping用の単一細胞懸濁液を作成するための細胞の消化
- IPT-AF培地で継代培養したVero細胞の細胞分裂を誘導するための組換えトリプシン
特徴および利点
- 動物性成分を含まない-ウイルス、BSE、またはその他の外来性因子のリスクを排除
- TrypZeanは組換えトリプシン-細胞剥離と同じ酵素(速度論が同じ)を使用するため、プロトコルの変更は最小限
- 酵素阻害-大豆トリプシン阻害薬とその他の阻害薬は、TrypZeanに対しては天然トリプシンと同様に作用(重量対重量ベース)
- 高純度-TrypZeanは特異性を高め、低純度酵素にみられる汚染活性を排除します。
- 高い利便性-TrypZean溶液は、接着細胞株を解離させるのに最適な濃度に調製された滅菌ろ過溶液です。
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T3449-PROC:
T3449-500ML:
T3449-BULK:
T3449-100ML:
T3449-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
プロトコル
Step-by-step tumorpshere formation protocol that can used to generate 3D cancer stem cell spheroids.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.