Merck
T3251
Sigma-Aldrich
(±)-α-トコフェロール
synthetic, ≥96% (HPLC)
別名:
DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
faint brown to brown
yellow to very dark yellow
溶解性
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
ethanol: miscible
vegetable oils: miscible
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-α-トコフェロールはマイコバクテリアエマルジョンの調製に使用されています。また、そのインフルエンザウイルスに対する免疫調節効果の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トコフェロール類(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化の程度によって異なるα、β、γ、δの一連のキラル化合物からなっています。トコフェロールは脂溶性の抗酸化剤であり、酸化による損傷から細胞膜を保護します。αヒトは-トコフェロールを好んで吸収します。そのニコチン酸塩はビタミンE補助剤として機能することができます。ラットにおいて薬理的に誘発されたてんかんによって生じる細胞の損傷を、ビタミンEが防ぐことができることも報告されています。
調製ノート
(±)-α-トコフェロールはクロロホルム、エタノール、エーテル、アセトン、植物油と混和します。しかし、(±)-α-トコフェロールは水には実質的に不溶です。(±)-α-トコフェロールはアルカリ条件下で不安定です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3251-5G:
T3251-500G:
T3251-100G:
2020110:
T3251-VAR:
T3251-BULK:
T3251-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Tagami et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 78(11), 1415-1429 (1998-12-05)
Cerebral ischemia followed by oxygen reperfusion induces apoptosis in hippocampal neurons in stroke-prone spontaneously hypertensive rats (SHRSP) but not in Wistar Kyoto rats (WKY). The overproduction of oxygen-free radicals that occurs in the tissues of SHRSP is implicated in reoxygenation
Ida Johansson et al.
Autophagy, 11(9), 1636-1651 (2015-08-04)
Accumulation and aggregation of misfolded proteins is a hallmark of several diseases collectively known as proteinopathies. Autophagy has a cytoprotective role in diseases associated with protein aggregates. Age-related macular degeneration (AMD) is the most common neurodegenerative eye disease that evokes
Thomas H Sanderson et al.
Molecular and cellular neurosciences, 64, 116-122 (2015-01-13)
Cellular mechanisms involved in multiple neurodegenerative diseases converge on mitochondria to induce overproduction of reactive oxygen species, damage to mitochondria, and subsequent cytochrome c release. Little is currently known regarding the contribution mitochondrial dynamics play in cytochrome c release following
Farhan Basit et al.
Cell death & disease, 8(3), e2716-e2716 (2017-03-31)
Inhibition of complex I (CI) of the mitochondrial respiratory chain by BAY 87-2243 ('BAY') triggers death of BRAFV600E melanoma cell lines and inhibits in vivo tumor growth. Here we studied the mechanism by which this inhibition induces melanoma cell death.
Marina G Yefimova et al.
Autophagy, 9(5), 653-666 (2013-02-27)
Phagocytosis and autophagy are typically dedicated to degradation of substrates of extrinsic and intrinsic origins respectively. Although overlaps between phagocytosis and autophagy were reported, the use of autophagy for ingested substrate degradation by nonprofessional phagocytes has not been described. Blood-separated
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.