安全性情報
46401-U
Supelco
rac-β-トコフェロール 溶液
50 mg/mL in hexane, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
34058016
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
50 mg/mL in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChI Key
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-トコフェロールは脂溶性ビタミンEの一形態であり、抗酸化作用、抗炎症作用、細胞増殖抑制作用、抗がん作用を示します。
アプリケーション
本分析用標準溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • 液液抽出(LLE)後の超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)と蛍光検出による、ヒト血清サンプル中のビタミンAと4種のトコフェロール異性体すべての同時測定
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-多段質量分析(LC-ESI-MS/MS)による、4種類の小麦品種の草・穀物サンプル中のビタミンB(B1、B2、B5、B9)とビタミンE(α-トコフェロール、β-トコフェロール、α-トコトリエノール、β-トコトリエノール)の多成分一斉分析
  • 非水系逆相高速液体クロマトグラフィー(NARP-HPLC)と大気圧化学イオン化タンデム質量分析(APCI-MS/MS)検出による、ピーカンナッツ品種サンプル中の4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノールの分離と推定
  • ケモメトリック支援による最適化高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と蛍光検出(FLD)法を用いた、さまざまな冷圧油サンプルの分析による8種類のトコールホモログの検出と定量
  • ごま油サンプル中の4種類のトコフェロールと4種類のリグナンを同時測定するための、蛍光検出と共に行う順相高速液体クロマトグラフィー(NP-HPLC)法の開発と検証
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46401-U:4548173911038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of the components of pumpkin seed oil in suppositories and the possibility of its use in pharmaceuticals
A.O.V, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , 6(5), 1106-1116 (2014)
Qualitative and quantitative analysis of retinol, retinyl esters, tocopherols and selected carotenoids out of various internal organs from different species by HPLC
Schaffer MW, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(9), 1320-1332 (2010)
Pressurized liquid extraction and dispersive liquid-liquid microextraction for determination of tocopherols and tocotrienols in plant foods by liquid chromatography with fluorescence and atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry detection
Vi?as P, et al.
Talanta, 119(9), 98-104 (2014)
Rapid determination of lipophilic vitamins in human serum by ultra-high performance liquid chromatography using a fluorinated column and high-throughput miniaturized liquid-liquid extraction
Cervinkova B, et al.
Journal of Separation Science, 40(17), 3375-3382 (2017)
Xiaofeng Fang et al.
Developmental cell, 48(3), 371-382 (2019-01-01)
As integral regulators in plant development and stress response, microRNAs (miRNAs) themselves need to be tightly regulated. Here, we show that tocopherols (vitamin E), lipid-soluble antioxidants synthesized from tyrosine in chloroplasts, positively regulate the biogenesis of miRNAs. Tocopherols are required
プロトコル
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.