安全性情報
T3194
Sigma-Aldrich
Tetanus toxin
from Clostridium tetani, cleaves synaptobrevin (VAMP-2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μG
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μG
¥57,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥57,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
破傷風毒素 Clostridium tetani由来,
分子量
150 kDa (heavy chain (100 kDa) and a light chain (50 kDa) connected through an interchain disulfide bond)
品質水準
溶解性
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Clostridium tetani E88 ... tetX(1061100)
詳細
破傷風毒素は、テタノスパスミンとしても知られています。これはClostridium tetaniによって産生される[1]、分子量150 kDaのタンパク質です。[2]このタンパク質は軽鎖と重鎖からなります。[3]
アプリケーション
Clostridium tetani 由来の破傷風毒素は、secretory carrier membrane protein(SCAMP5)が通常のゴルジ体依存的経路を介してα-シヌクレイン分泌を刺激するか否かを調べるため、エキソサイトーシス/ゴルジ体依存的分泌の阻害剤として使用されています。[4]また、T細胞増殖スクリーニングのための末梢血単核細胞(PBMC)培養にも使用されています。[5]
Clostridium tetani由来の破傷風毒素は、パネキシン1を導入したNeuro2A細胞1における小胞放出を阻害するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
すべての末梢シナプス前神経終末の表面で、ポリシアロガングリオシドアクセプタ-に結合します。また、脊髄の抑制性介在ニュ-ロンからのグリシンの放出をブロックします。シナプトブレビン(VAMP-2)を切断し、in vivoでシナプス小胞のエキソサイト-シスを阻止します。
すべての末梢シナプス前神経終末の表面で、ポリシアロガングリオシドアクセプタ-に結合します。レセプタ-を介したエンドサイト-シスにより内部移行し、経シナプス性の逆行輸送により脊髄や脳に運ばれます。脊髄の抑制性介在ニュ-ロンからのグリシン放出をブロックします。シナプトブレビン(VAMP-2)を切断し、in vivoでシナプス小胞のエキソサイト-シスを阻止します。
破傷風毒素は、痙性麻痺を引き起こす可能性があります。[3]
調製ノート
Robinsonらの方法を改変し、破傷風菌(Clostridium tetani)の培養物から精製しています。
再構成
100 μLの無菌の精製水を用いて再構成された場合、各バイアルはpH 7.4の20 mM HEPES中25 μgの破傷風毒素と1.25%のラクトースを含有します。
アナリシスノート
還元条件下のSDS-PAGEで2つのバンドが見られます(100 kDa重鎖と50 kDa軽鎖)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T3194-25UG:
T3194-25UG-PW:
T3194-BULK:
T3194-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felix Horns et al.
Cell reports, 30(3), 905-913 (2020-01-23)
Antibody memory protects humans from many diseases. Protective antibody memory responses require activation of transcriptional programs, cell proliferation, and production of antigen-specific antibodies, but how these aspects of the response are coordinated is poorly understood. We profile the molecular and
Tetanus
Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease, 508-510 (2013)
MODELS vert The Tetanus Toxin Model of Temporal Lobe Epilepsy
Endocrine regulations, 804-807 (2009)
Secretory carrier membrane protein 5 is an autophagy inhibitor that promotes the secretion of alpha-synuclein via exosome
Yang Y, et al.
PLoS ONE, 12(7), e0180892-e0180892 (2017)
Rodolfo M Iglesias et al.
Neurochemical research, 37(6), 1355-1363 (2012-02-24)
Pannexin1 (Panx1), a protein related to the gap junction proteins of invertebrates, forms nonjunctional channels that open upon depolarization and in response to mechanical stretch and purinergic receptor stimulation. Importantly, ATP can be released through Panx1 channels, providing a possible