安全性情報
MABE50
Sigma-Aldrich
抗リン酸化エピトープSRタンパク質抗体、クローン1H4
clone 1H4, from mouse
別名:
Ser-Arg-rich proteins
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H4, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Ser-Arg-rich(SR)タンパク質は、機能的および構造的に保存されたリン酸化タンパク質のファミリーを構成しており、選択的かつ構成的なpre-mRNAスプライシングに必要な構成要素です。SRタンパク質の特徴は、重要な2つのドメインで構成されるモジュール構成であることです。2つのドメインは、N末端RNA認識モチーフ(RRM)(DNA結合特異性の決定に役立つ)と、アルギニンとセリンが多いC末端のRSドメイン(SRタンパク質の往復および局在化ディレクターおよびスプライシング活性化ドメインとして機能する)から成ります。これらは、スプライス部位の同定と専有および選択的スプライシング制御の操作を含む、pre-mRNAスプライシングおよびスプライソソーム構築のさまざまな段階に関与しています。
免疫原
アフリカツメガエルSRタンパク質を含む精製卵母細胞核。
アプリケーション
免疫細胞染色:独立したラボが代表的なロットをICで使用しました(Fukuhara, T., et al. (2006))。
免疫沈降:独立したラボが代表的なロットをIPで使用しました(Buratti, E., et al. (2007))。
抗リン酸化エピトープSRタンパク質抗体、クローン1H4(マウスモノクローナル抗体)を用いた、Ser-Arg-richタンパク質としても知られるリン酸化エピトープSRタンパク質の検出は、WB、ICC、IPで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
L6プラスインスリン細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.025 µg/mLで使用、10 µgのL6プラスインスリン細胞ライセートのSRタンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
約75、55、40、30および20 kDa、実測。
この抗体は、75、55、40、30、20 kDaのタンパク質から成るSRタンパク質のファミリーを認識します。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
L6プラスインスリン細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE50:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yihui Shi et al.
PloS one, 15(5), e0233672-e0233672 (2020-05-30)
Agents that modulate pre-mRNA splicing are of interest in multiple therapeutic areas, including cancer. We report our recent screening results with the application of a cell-based Triple Exon Skipping Luciferase Reporter (TESLR) using a library that is composed of FDA
Anil Aktas Samur et al.
Blood cancer journal, 12(12), 171-171 (2022-12-20)
Splicing changes are common in cancer and are associated with dysregulated splicing factors. Here, we analyzed RNA-seq data from 323 newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients and described the alternative splicing (AS) landscape. We observed a large number of splicing
Tom Haltenhof et al.
Molecular cell, 78(1), 57-69 (2020-02-16)
Homeothermic organisms maintain their core body temperature in a narrow, tightly controlled range. Whether and how subtle circadian oscillations or disease-associated changes in core body temperature are sensed and integrated in gene expression programs remain elusive. Furthermore, a thermo-sensor capable
A global analysis on the differential regulation of RNA binding proteins (RBPs) by TNF-I? as potential modulators of metabolic syndromes.
Louis, et al.
BBA advances, 2, 100037-100037 (2023)
Amita Vaidya et al.
Cells, 9(8) (2020-08-07)
Breast tumor heterogeneity is a major impediment to oncotherapy. Cancer cells undergo rapid clonal evolution, thereby acquiring significant growth and invasive advantages. The absence of specific markers of these high-risk populations precludes efficient therapeutic and diagnostic management of the disease.