Merck
T0281
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニン
thyroid hormone analog
別名:
rT(3), リバースT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12I3NO4
CAS番号:
分子量:
650.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニンは、ヒト多能性幹細胞由来のオリゴデンドロサイト系列細胞を産生する細胞培養培地のサプリメントとして使用されています。また、in vitroでの上皮組織培養のサプリメントとしても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
3,3′,5′-トリヨード-L-チロニン(T3)は甲状腺が産生する内分泌ホルモンで、細胞レベルで活性を有する甲状腺ホルモンとみなされます。クロマチン中でのT3と非ヒストンタンパク質との相互作用により、甲状腺ホルモンが活性化されます。甲状腺ホルモンは組織の分化および発生を調節し、多くの代謝プロセスに影響します。甲状腺機能低下症では循環T3ホルモンの濃度が低下します。
rT3は、新生児ラット筋細胞における他の甲状腺ホルモンアナログにより発生したナトリウム電流の増加を阻害します。rT3に対するトリヨードチロニン(T3)の比は、インスリン耐性の指標として検証されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0281-VAR-9:
T0281-VAR:
T0281-BULK:
T0281-10MG:4548173991658
T0281-BULK-9:
T0281-50MG:4548173991641
T0281-10MG-9:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reporting on methods to generate and purify rodent and human oligodendrocytes from different sources
MehdiDjelloul
Stem Cell Research, 20, 58-66 (2017)
Victor R. Preedy
Handbook of Behavior, Food and Nutrition, 2109-2109 (2011)
Tatsuya Kunisue et al.
Analytical chemistry, 83(1), 417-424 (2010-12-03)
Thyroid hormones (THs) play critical roles in the regulation of growth and development, including brain development, in both humans and animals. Until recently, TH levels were assayed with measurements in serum, using immunoassay (IA)-based methods. IA methods are sensitive but
Enrique Pimentel
Hormones Growth Factors & Oncogenes, 219-219 (1987)
An Jacobs et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 29(4), 480-492 (2019-02-15)
Non-thyroidal illness (NTI), which occurs with fasting and in response to illness, is characterized by thyroid hormone inactivation with low triiodothyronine (T3) and high reverse T3 (rT3), followed by suppressed thyrotropin (TSH). Withholding supplemental parenteral nutrition early in pediatric critical