安全性情報
SRP8035
Sigma-Aldrich
IL-36α mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
別名:
インターロイキン-1α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
IL-36α mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
結合体
untagged
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~17 kDa
包装
pkg of 10 μg
不純物
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il36a(54448)
関連するカテゴリー
詳細
IL-36α (IL-1F6), IL-36β (IL-1F8) and IL-36γ (IL-1F9) bind to IL-36R (IL-1Rrp2) and IL-1RAcP, activating similar intracellular signals as IL-1. IL-36Ra inhibits the production of proinflammatory cytokines, including IL-12, IL-1β, IL-6, TNF-α and IL-23 induced by IL-36 in BMDC and CD4 T cells. Skin and dendritic cells are targets of the IL-36 interleukins leading to a Th1 response. These cytokines may represent potential targets for immune-mediated inflammatory conditions or, alternatively, could be used as adjuvants in vaccination.
物理的形状
凍結乾燥品(PBS)。
再構成
Reconstitute with 100 μL deionized water.
その他情報
IL-36alpha (mouse) (aa 8-160) is untagged.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP8035-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)