安全性情報
SRP3058
Sigma-Aldrich
IFN-γ ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
MAF, T細胞インターフェロン, タイプIIインターフェロン, 免疫インターフェロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,000
¥61,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥61,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
5.0-10.0 ng/mL ED50
分子量
16.7 kDa
包装
pkg of 100 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
関連するカテゴリー
詳細
IFN-γ(インターフェロンγ)は、酸に不安定なグリコシル化インターフェロンであり、CD4およびCD8 Tリンパ球ならびに活性化されたNK(ナチュラルキラー)細胞により産生されます[1][2][3]。IFN-γ受容体はほとんどの免疫細胞に存在し、クラスI MHC(主要組織適合遺伝子複合体)タンパク質の表面発現を増加させることによりIFN-γシグナル伝達に応答します。これにより、ヘルパーT(CD4+)細胞への抗原提示が促進されます[4]。この遺伝子は、ヒト染色体12q15にマッピングされています[5]。ヒトIFN-γは種特異的であり、ヒトおよび霊長類の細胞でのみ生物学的に活性です。組換えヒトIFN-γは、143アミノ酸残基を含む16.7 kDaのタンパク質です。
アプリケーション
ヒトIFN-γ(インターフェロンγ)は、ヒト単球細胞株THP1からの炎症性M1細胞の生成に使用されています。[6][7]
生物化学的/生理学的作用
抗原提示細胞および抗原認識BとTリンパ球におけるIFN-γ(インターフェロンγ)シグナル伝達により、免疫応答の抗原特異的な段階が制御されます[8][9]。これは抗炎症性サイトカインの生成を抑制し、炎症性サイトカインの分泌を増強させます[10]。さらに、IFN-γは、マクロファージ、NK(ナチュラルキラー)細胞および好中球の抗菌反応および抗腫瘍反応など多くのリンパ系細胞機能を刺激します[11][12]。これは腫瘍拒絶の原因となり、オートファジー(自己貪食)またはアポトーシスにより腫瘍細胞を殺すことができます[3]。また、IFN-γは、E型肝炎ウイルス疾患の病因にも関与しています。[13]
シーケンス
MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム, pH 7.4)。
再構成
開く前にバイアルを遠心してください。水で1.0 mg/mLの濃度に復元調製します。ボルテックスはしないでください。この溶液は2~8°Cで最大1週間保存できます。長期保存する場合は、安定剤を含有する緩衝液(例:0.1%BSA)でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°C~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3058-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Distinct effects of T-bet in TH1 lineage commitment and IFN-gamma production in CD4 and CD8 T cells.
Szabo SJ
Science, 295, 338-342 (2002)
Dynamic regulation of IFN-gamma signaling in antigen-specific CD8+ T cells responding to infection.
Haring JS
Journal of Immunology, 174, 6791-6802 (2005)
MIP-1alpha, MIP-1beta, RANTES, and ATAC/lymphotactin function together with IFN-gamma as type 1 cytokines.
Dorner BG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 6181-6186 (2002)
CD4(+) T cells eliminate MHC class II-negative cancer cells in vivo by indirect effects of IFN-gamma.
Mumberg D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 8633-8638 (1999)
MicroRNA-155-IFN-? Feedback Loop in CD4(+)T Cells of Erosive type Oral Lichen Planus.
Hu JY
Scientific Reports, 5, 16935-16935 (2015)
資料
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
質問
  1. I would like to know the International units for IFN-G (Cat no: SRP3058)
    1 回答
    1. The international unit value for Human IFN-gamma SRP3058 is 1.94 IU/ng of protein.