安全性情報
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
別名:
GRN C, Granulin-5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥47,100
¥47,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥47,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥47,100
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
タグ
His tagged
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
~10 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
≥0.2 mg/mL
不純物
<1 EU/μg endotoxin, tested
clear
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GRN(2896)
詳細
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
物理的形状
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
その他情報
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP8011-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)