Merck
SRP5249
Sigma-Aldrich
PDHK3、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PDK3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥70,380
¥70,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥70,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥70,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
10.2-13.8 nmol/min·mg
分子量
~69 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDK3(5165)
生物化学的/生理学的作用
PDHK3(ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ3)は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDH)をリン酸化して不活性化させるPDHKファミリーのメンバーです。PDHは、ピルビン酸の酸化的脱炭酸反応を触媒するミトコンドリア多酵素複合体であり、哺乳類において、エネルギー源である糖のホメオスタシスを調節する主要酵素の一つです。HIF-1はPDHK3の発現を誘導し、ミトコンドリア呼吸の抑制を引き起こします。がん細胞におけるPDHK3の強制発現の結果、乳酸蓄積や薬剤耐性が増加し、PDHK3のノックダウンでは低酸素誘導性の細胞質の解糖や細胞生存が阻害されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5249-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Wun Lu et al.
The Journal of biological chemistry, 283(42), 28106-28114 (2008-08-23)
The switch of cellular metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis is the hallmark of cancer cells and associated with tumor malignancy. However, the mechanism of this metabolic switch remains largely unknown. Herein, we reported that hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) induced pyruvate
R Gudi et al.
The Journal of biological chemistry, 270(48), 28989-28994 (1995-12-01)
Recent evidence from this laboratory indicates that at least two isoenzymic forms of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK1 and PDK2) may be involved in the regulation of enzymatic activity of mammalian pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation (Popov, K.M., Kedishvili, N.Y., Zhao
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.