Merck
SRP5248
Sigma-Aldrich
PDHK2、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PDK2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥70,640
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥70,640
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
6.4-8.6 nmol/min·mg
分子量
~70 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDK2(5164)
生物化学的/生理学的作用
PDHK2(ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ2)は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDH)をリン酸化して不活性化させるPDHKファミリーのメンバーです。PDHは、ピルビン酸の酸化的脱炭酸反応を触媒するミトコンドリア多酵素複合体であり、哺乳類において、エネルギー源である糖のホメオスタシスを調節する主要酵素の一つです。PDHK2がヒトPPARα/βの主要な標的遺伝子であることから、代謝制御におけるPPARの重要性が強調されています。PDHK2には、PPAR応答性の二つの候補配列が存在します。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5248-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatjana Degenhardt et al.
Journal of molecular biology, 372(2), 341-355 (2007-08-03)
The nuclear receptors peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are known for their critical role in the metabolic syndrome. Here, we show that they are direct regulators of the family of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) genes, whose products act as metabolic homeostats
R Gudi et al.
The Journal of biological chemistry, 270(48), 28989-28994 (1995-12-01)
Recent evidence from this laboratory indicates that at least two isoenzymic forms of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK1 and PDK2) may be involved in the regulation of enzymatic activity of mammalian pyruvate dehydrogenase complex by phosphorylation (Popov, K.M., Kedishvili, N.Y., Zhao
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.