Merck
36541
Supelco
パラコートジクロライド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1′-ジメチル-4,4′-ビピリジニウムジクロリド 水和物, グラモキソン, パラコートジクロリド, メチルビオロゲンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,700
¥21,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14Cl2N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
257.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3752782
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥21,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+]1=CC=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=C1.[Cl-].[Cl-].O
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二塩化パラコート水和物は、ジピリジニウム化合物であり[1]、雑草除防管理における接触型除草剤として幅広く応用されています。[2]本化合物の作用機序は、光合成プロセスの阻害および細胞膜の破裂による植物組織の破壊に関与し、葉を乾燥させます。[1]
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスまでお問合せください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36541-1EA:4548173262253
36541-250MG:4548173901664
36541-VAR:
36541-BULK:
36541-100MG:4548173904214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of c-Src protects paraquat induced microvascular endothelial injury by modulating caveolin-1 phosphorylation and caveolae mediated transcellular permeability
Yu H and Qing H
Environmental Toxicology and Pharmacology, 52, 62-68 (2017)
Field Dissiation Kinetics of Paraquat in Acid Soil as Function of Concentration and its Residues in Tea Leaves
Janaki.P and Chinnusamy.C
Asian Journal of Chemistry, 28, 1639-1639 (2016)
Kriti Chaplot et al.
Disease models & mechanisms, 12(2) (2019-01-13)
Familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable, late-onset motor neuron disease, linked strongly to various causative genetic loci. ALS8 codes for a missense mutation, P56S, in VAMP-associated protein B (VAPB) that causes the protein to misfold and form cellular
Nonthakorn Beatrice Apirajkamol et al.
Ecology and evolution, 10(12), 5680-5693 (2020-07-02)
Stress is a widespread phenomenon that all organisms must endure. Common in nature is oxidative stress, which can interrupt cell homeostasis to cause cell damage and may be derived from respiration or from environmental exposure through diet. As a result
Hiroki Nagai et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 25(5), 343-349 (2020-02-23)
Reactive oxygen species (ROS) often injure intestinal epithelia that cause loss of damaged cells, which is mainly repaired by proliferation of intestinal stem cells (ISCs). To maintain the homeostatic state, coordination of sensing of the ROS injury and the subsequent
資料
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the best way to dilute the paraquat? Should I use ethanol, and if yes, what percentage of ethanol?
    1 回答
    1. This product is soluble in water at 700g/L (20°C). It is not soluble in most organic solvents.
      役に立ちましたか?
  2. Is this standard suitable for LCMS analysis?
    1 回答
    1. This product has not been tested for suitability with LC-MS. It has been tested for the suitability of HPLC and gas chromatography. The suitability of this product for LC-MS is an application that would need to be determined by the end user.