安全性情報
SRP0539
Sigma-Aldrich
HVEM, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells Human
別名:
CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TNFRSF14, TR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells Human
フォーム
frozen liquid
分子量
46 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF14(8764)
詳細
Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, with C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0539-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)