Merck
C4874
Sigma-Aldrich
カルモジュリン ウシ
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
CaM、ホスホジエステラーゼ3:5-環状ヌクレオチド活性化因子, ホスホジエステラーゼ3',5'-環状ヌクレオチド活性化因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
bovine
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
Mw 19000.9 by amino acid sequence
組成
Protein, ≥85%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... CALM(100297344)
詳細
ウシ由来カルモジュリンは、ダンベル構造を取っています。2つのカルシウム結合EFハンドループ、アンチパラレルβシートおよび3つのαヘリックスが、丸い突出部を構成しています。そして丸い突出部をつないでいる中心のヘリックスを持っています。カルモジュリンは、協働的な相互作用パターンで、4つのカルシウム分子と結合できます。
アプリケーション
ウシ由来カルモジュリンは、リコンビナントのレチノイン酸誘導性遺伝子Iタンパク質の、in vitroリン酸化アッセイに使用されています。また、エンドプロテアーゼGlu-C消化や脱アミド化の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ウシ由来カルモジュリンは、カルシウムとの結合によって、立体構造が変化します。スフィンゴシルホスフォリルコリンに結合し、カルシニューリンおよびホスホジエステラーゼを阻害します。
サイクリックヌクレオチド依存的ホスホジエステラーゼの活性化に必要なCa2+結合タンパク質です。また、一酸化窒素合成酵素、カルシニューリン、ならびにATPase、ミオシン軽鎖キナーゼ、およびCAMキナーゼI、II、およびIIIを含む多くのキナーゼの補助因子および活性化因子でもあります。サイクリックADP-リボースによるリアノジン受容体の活性化や、細胞内Ca2+の恒常性に関与しています。
物性
配列:
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
調製ノート
動物由来成分フリーの材料を用いて製造されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4874-25KU:
C4874-0.5MG:
C4874-2MG:
C4874-VAR:
C4874-10KU:
C4874-1MG-PW:
C4874-250KU:
C4874-25KU-PW:
C4874-0.2MG-PW:
C4874-100KU:
C4874-50KU-PW:
C4874-50KU:
C4874-PH:
C4874-1MG:
C4874-0.5MG-PW:
C4874-10KU-PW:
C4874-2MG-PW:
C4874-0.2MG:
C4874-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Does calmodulin regulate the bicarbonate permeability of ANO1/TMEM16A or not?
Jinsei Jung et al.
The Journal of general physiology, 145(1), 75-77 (2014-12-31)
Intraprotein electron transfer between the FMN and heme domains in endothelial nitric oxide synthase holoenzyme.
Feng C., et al
Biochimica et Biophysica Acta (2011)
Miljan Simonovic et al.
The Journal of biological chemistry, 281(45), 34333-34340 (2006-09-02)
AlphaII-spectrin is a major cortical cytoskeletal protein contributing to membrane organization and integrity. The Ca2+-activated binding of calmodulin to an unstructured insert in the 11th repeat unit of alphaII-spectrin enhances the susceptibility of spectrin to calpain cleavage but abolishes its
Steve L Reichow et al.
Nature structural & molecular biology, 20(9), 1085-1092 (2013-07-31)
Calmodulin (CaM) is a universal regulatory protein that communicates the presence of calcium to its molecular targets and correspondingly modulates their function. This key signaling protein is important for controlling the activity of hundreds of membrane channels and transporters. However
Erika Kovacs et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(10), 3829-3839 (2010-06-05)
Lipid-protein interactions are rarely characterized at a structural molecular level due to technical difficulties; however, the biological significance of understanding the mechanism of these interactions is outstanding. In this report, we provide mechanistic insight into the inhibitory complex formation of