安全性情報
SRP0423
Sigma-Aldrich
Tankyrase 2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PARP5b, PARP5c, TNKS2, Tankyrase 2, poly(ADP-ribosyl)transferase 5b
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥76,300
¥76,300
単価¥109,000割引30%
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥76,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥76,300
単価¥109,000割引30%
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
80.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNKS2(80351)
詳細
TNKS2 (TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2), also known as PARP5B/C, tanykyrase-2, or TNKL (GenBank Accession No. NM_025235) amino acids 667-1166 (end) with N-terminal GST-tag, MW=80.5 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, and 3 mM DTT.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0423-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brandoch D Cook et al.
Molecular and cellular biology, 22(1), 332-342 (2001-12-12)
Telomere maintenance is essential for the continuous growth of tumor cells. In most human tumors telomeres are maintained by telomerase, a specialized reverse transcriptase. Tankyrase 1, a human telomeric poly(ADP-ribose) polymerase (PARP), positively regulates telomere length through its interaction with
P G Kaminker et al.
The Journal of biological chemistry, 276(38), 35891-35899 (2001-07-17)
Tankyrase (TANK1) is a human telomere-associated poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) that binds the telomere-binding protein TRF1 and increases telomere length when overexpressed. Here we report characterization of a second human tankyrase, tankyrase 2 (TANK2), which can also interact with TRF1 but
Natalie Sidorova et al.
Cell and tissue research, 323(1), 137-145 (2005-09-10)
Tankyrase, which functions at telomeres and other cellular compartments, is thought to be a positive regulator of telomerase; its isoenzyme tankyrase 2 has been cloned as a putative cancer antigen. This pilot immunohistochemical study was designed to examine whether tumors