リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
≥500 units/mL
テクニック
inhibition assay: suitable
色
colorless to yellow
溶解性
soluble
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Escherichia coli ... deoA(948901)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The E. coli thymidine phosphorylase shares 40% sequence homology with the human sequence, which is identical to the angiogenic agent platelet-derived endothelial growth factor. The purified E. coli enzyme has been shown to stimulate blood vessel growth in chick chorioallantoic membrane assays.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRE0006-VAR:
SRE0006-5KU:
SRE0006-5KU-PW:
SRE0006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)