スキップする
T2807
チミジンホスホリラーゼ、リコンビナント 大腸菌由来
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
別名:
チミジン:オルトリン酸デオキシ-D-リボシルトランスフェラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥23,300
1000 units
カートの在庫状況を確認する
¥36,000
5000 units
カートの在庫状況を確認する
¥123,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
EC Number:
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥500 units/mL
¥23,300
カートの在庫状況を確認する
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0006
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
concentration
≥500 units/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
General description
チミジンホスホリラーゼは、血管平滑筋細胞の増殖を阻害します。 [1]
Application
チミジンホスホリラーゼは、進行性の固形腫瘍を持った患者のTAS-102治療の評価に使用されています。[2]チミジンホスホリラーゼはまた、ある研究で原発性大腸癌の患者由来腫瘍組織異種移植モデルにおける、FP3タンパク質の抗腫瘍活性の評価に使用されています。 [3]
Biochem/physiol Actions
チミジンのチミンへの可逆的変換を触媒する酵素です。チミジンホスホリラーゼは、ピリミジンヌクレオシドサルベージ経路の一部です。この経路は、ピリミジン塩基をヌクレオチド合成に再利用し、一方、ペントース-1-リン酸は、ペントースリン酸シャントおよび解糖系の中間体に変換されます。E. coli由来のチミジンホスホリラーゼは、ヒトと40%の配列ホモロジーを示し、血管形成剤である血小板由来血管内皮増殖因子と相同であることが分かっています。精製されたE. coli由来酵素は、ニワトリ漿尿膜アッセイにおいて血管形成を刺激することが知られています。
チミジンをチミンとする可逆的変換を触媒する酵素です。チミジンホスホリラ-ゼはピリミジンヌクレオシドサルベ-ジ経路の一部です。
Physical form
2 mMウラシル, 0.02%アジ化ナトリウム, BSAを含有する0.5 Mリン酸カリウムに溶解された溶液
Preparation Note
大腸菌からクロ-ニングし、大腸菌で大量発現させて製造しています。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.4、25°C、1分間で、それぞれ1.0 μmolのチミジンとリン酸をチミンと2-デオキシリボース1-リン酸に変換する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T6632SRE0006T7915
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
concentration
≥500 units/mL
concentration
≥900 units/mL
concentration
≥500 units/mL
concentration
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P0A9P4
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)