安全性情報
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
別名:
Lyticase from Arthrobacter luteus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
bacterial (Arthrobacter luteus)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2000 units/mg protein
組成
Protein, ≥20% biuret
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リティカーゼは、酵母細胞壁グルカンなどのポリ-β(1→3)-グルコースを加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、3 mLの反応混合液中で酵母菌の懸濁液を基質として用いる場合、pH 7.5、25°C、1分間に、ΔA800が0.001となる酵素量です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRE0018-100KU:
SRE0018-550KU:
SRE0018-VAR:
SRE0018-PH:
S9415-2MG-PW:
SRE0018-BULK:
SRE0018-200KU:
SRE0018-50KU-PW:
SRE0018-50KU:
SRE0018-550KU-PW:
SRE0018-500KU-PW:
SRE0018-250KU-PW:
SRE0018-500KU:
S9415-5MG-PW:
SRE0018-250KU:
SRE0018-100KU-PW:
SRE0018-200KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In Saccharomyces cerevisiae, multiple studies have suggested that the lysine acetyltransferase complex NuA4 plays a role in
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.