安全性情報
SML3460
Sigma-Aldrich
CB-103
≥97% (HPLC)
別名:
6-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinamine, CB 103, CB103
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O
CAS番号:
分子量:
242.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
, White to very dark gray
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Nc1cnc(cc1)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H18N2O/c1-15(2,3)11-4-7-13(8-5-11)18-14-9-6-12(16)10-17-14/h4-10H,16H2,1-3H3
InChI Key
WHIWGRCYMQLLAO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CB-103 is an orally active Notch transcription activation inhibitor that targets RBPJ-Notch intracellular domain (NICD) transcription complex assembly. CB-103 exhibits antiproliferation efficacy against Notch-driven cancer growth in cultures (IC50 from 50 nM to 3 μM; patient-derived T-ALL cells positive for N1-ICD) and in tumor models in vivo (10-25 mg/kg qd or bid p.o. to mice with human T-ALL xenografts).
Orally active Notch transcription activation inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3460-10MG:
SML3460-BULK:
SML3460-50MG:
SML3460-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)