product name
(Z)-4-ヒドロキシタモキシフェン, ≥98% Z isomer
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
詳細
アプリケーション
- WST-1アッセイにより細胞生存率を調べるための培地添加剤として
- マウスにおいて形質転換増殖因子-β(TGF-β)遺伝子の欠失を誘導するため
- in vitroでCreリコンビナーゼ活性を誘導するため
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H7904-BULK:
H7904-VAR:
H7904-5MG-PW:
H7904-25MG-PW:
H7904-5MG:
H7904-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
CRISPRゲノム編集における相同組み換え修復(HDR)制御については、さまざまな細胞種でCRISPRによるHDRの効率を高める低分子が特定されています。