スキップする
A1978
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
別名:
モノクロナール抗β-アクチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 μL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥102,000
200 μL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥138,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IF, IHC (f), WB
Citations:
4100
¥102,000
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗β-アクチン抗体, マウスモノクローナル, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
ACTB(β-アクチン)遺伝子は、ヒトクロモソーム7p22.1にマッピングされています。β-アクチンは、細胞質に最も豊富に局在するタンパク質です。ACTBは広範に発現しています。アクチンは、哺乳類と鳥類に発現している、最も保存された真核生物タンパク質の1つです。4つのアクチンアイソフォームは、筋組織を区別するマーカーであり、そのうちの2つはほとんど全ての細胞に発現しています。抗β-アクチン抗体、マウスモノクローナル(マウスIgG1アイソタイプ)は、わずかに修飾した合成b-細胞質内アクチンN末端ペプチドである、Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-LysのKLHコンジュゲートで免疫した、BALB/cマウスの脾臓細胞とマウスミエローマ細胞の融合によって作成されたAC-15ハイブリドーマに由来しています。
本抗体は、ニワトリ砂嚢超薄組織凍結切片の染色において、濃密体、およびデスミンと膜結合濃密斑によって占有される濃密体に連続して繋がる経線チャンネルを標識化します。本抗体は、非筋細胞サンプルのコンタミネーションの痕跡がある場合や、胚組織が使用される場合を除いて、成体の心臓および骨格筋を染色しません。
本抗体は、ニワトリ砂嚢超薄組織凍結切片の免疫染色において、濃密体、およびデスミンと膜結合濃密斑によって占有される濃密体に連続して繋がる経線チャンネルを標識化します。本抗体は、非筋細胞サンプルのコンタミネーションの痕跡がある場合や、胚組織が使用される場合を除いて、成体の心臓および骨格筋を染色しません。
Immunogen
β-アクチンのN末端細胞質領域を若干改変したペプチド′(Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys)のKLH結合体。
Application
さまざまな種の細胞内および組織起源細胞内のアクチンは、免疫学的および生理学的特徴において非常に類似しています。そのため、このタンパク質に対する抗血清の作成は困難です。よって、β-アクチンのモノクローナル抗体があれば、β-アクチンの細胞内分布に関する研究、ならびに細胞骨格の静的および動的側面に関する研究において、特異的で有用なツールを得ることができます。
モノクローナル抗β-アクチン抗体は、マイクロアレイ、間接免疫蛍光、および免疫組織染色に使用できます。さらに、本製品は、10~40 μg/mLで、ヒト包皮線維芽細胞を使用した免疫細胞染色に使用されています。本抗体は、ヒト包皮線維芽細胞またはニワトリ線維芽細胞の細胞抽出物を使用した0.5~1 μg/mLでのウェスタンブロッティングにも使用できます。
本抗体は、アセトン固定凍結切片の染色、EM調製、およびマイクロインジェクション実験に使用できます。B5、エタノール、メタカン、またはブアン液が、固定化に使用できます。本抗体によって認識されるエピトープは、ホルマリン固定やパラフィン包埋に抵抗性です。
また、イムノブロッティング分析に使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチンは、ラット肝臓タンパク質ライセートのウェスタンブロット解析における、ローディングコントロールとして使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチン抗体は、ラット脊髄後根神経節共培養から免疫沈降したタンパク質の、ウェスタンブロット解析におけるローディングコントロールとして使用されています。
モノクローナル抗β-アクチン抗体は、マイクロアレイ、間接免疫蛍光、および免疫組織化学に使用できます。さらに、本製品は、10~40 μg/mLで、ヒト包皮線維芽細胞を使用した免疫細胞化学に使用されています。また本抗体は、0.5~1 μg/mLで、ヒト包皮線維芽細胞またはトリ線維芽細胞の抽出物を使用したウェスタンブロットにも使用されています。
本抗体は、アセトン固定凍結切片の染色、EM調製、およびマイクロインジェクション実験に使用できます。B5、エタノール、メタカン、またはブアン液が、固定化に使用できます。本抗体によって認識されるエピトープは、ホルマリン固定やパラフィン包埋に抵抗性です。
Biochem/physiol Actions
抗β-アクチン抗体、マウスモノクローナル1、2は、アクチンのβアイソフォームのN末端に位置するエピトープを認識します。
細胞の運動性に関与している2つの主な細胞骨格タンパク質は、アクチンとミオシンです。アクチンとミオシンは、多くの種類の細胞の成分であり、運動、分泌、細胞質流動、ファゴサイトーシス、および細胞質分裂を含めた、無数の細胞プロセスに関与しています。
ACTB(β-アクチン)は、器官形成、特に脳、腎臓、および心臓の発達に重要です。細胞の増殖、移動、および形の維持に関与しています。アクチンタンパク質は、成熟した血小板の形成に不可欠です。β−アクチンは、胚の発育において重要な役割を果たします。 β-アクチンの発現上昇は、膜の突出を刺激し、細胞の遊走を助長します。β‐アクチンコード化タンパク質は、マウスにおける線維芽細胞の遊走を仲介し、結合組織の緊張をコントロールします。
アクチンは、細胞の運動性、分泌、食作用および細胞質分裂を調節する細胞骨格タンパク質です。アクチンのNH2-末端は、抗原として機能する場合があります。この末端は、アクチン相互作用を調節し、ミオシンのようなタンパク質と会合することもできます。
Physical form
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
Preparation Note
保管および安定性:継続して使用する場合は、2~8°Cで保存し、1ヶ月まで使用できます。長期保存の場合は、アリコートを-20°Cで冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、自動霜取り装置のついたフリーザーはお勧めしません。長期保存によって僅かに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。希釈したサンプルは、12時間以内に使用しない場合は、廃棄してください。
Other Notes
アクチン抗体セレクションガイドについては、www.sigmaaldrich.com/actinをご参照ください。
Disclaimer
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3022A2228WH0000060M1
description
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
description
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
description
clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 3G4-F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-74, monoclonal
clone
3G4-F9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A1978-200UL: + A1978-100UL: + A1978-BULK: + A1978-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー