Merck
SML3118
Sigma-Aldrich
Obatoclax mesylate
≥98% (HPLC)
別名:
2-(2-((3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl)-1H-indole, methanesulfonate salt, GX15-070 mesylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥14,700
50 MG
¥58,700
¥14,700
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥14,700
50 MG
¥58,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19N3O · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
413.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,700
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
dark green to black
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(O)(C)=O.CC1=C(NC(C)=C1)/C=C2N=C(C3=CC4=C(N3)C=CC=C4)C=C\2OC
InChI
1S/C20H19N3O.CH4O3S/c1-12-8-13(2)21-16(12)10-19-20(24-3)11-18(23-19)17-9-14-6-4-5-7-15(14)22-17;1-5(2,3)4/h4-11,21-22H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-10-;
InChI Key
ZFKXDVMHNXPEIY-PEZBNFGJSA-N
生物化学的/生理学的作用
BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Obatoclax (GX15–070) is a BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins, including A1/Bfl-1, Bcl-2, Bcl-B, Bcl-w, Bcl-XL, and MCL-1. Obatoclax induces cancer cell apoptosis in cultures (0.05-2 μM) and in vivo (1.25-10 mg/kg via im. ip. or iv. in mice) by overcoming Bcl-2 members-mediated resistance to BAX- or BAK-dependent apoptosis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3118-VAR:
SML3118-BULK:
SML3118-50MG:
SML3118-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)