Merck
T4182
Sigma-Aldrich
チルホスチンAG 1478
≥98%
別名:
N-(3-クロロフェニル)-6,7-ジメトキシ-4-キナゾリンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14ClN3O2
CAS番号:
分子量:
315.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
溶解性
0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL
DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless
ethanol: soluble 10 mg/mL
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI Key
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
アプリケーション
チルホスチンAG 1478は、ボイデンチャンバー遊走アッセイによりデスモイド細胞遊走に対するその作用を研究するために、上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤として使用されています。また、類表皮癌細胞株A431において外因性トランスフォーミング増殖因子αによるc-Metのリン酸化を阻害するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チルホスチンAG 1478は、上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害物質です。チルホスチンAG 1478は、ラットにおける低マグネシウム血症および心機能不全発症の一因となります。チルホチルホスチンAG 1478は、乳癌の治療薬候補です。
上皮増殖因子受容体タンパク質の選択的阻害剤
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のEGFRのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くのキナーゼホスファターゼ生物学製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
調製ノート
Tyrphostin AG 1478は、DMSO:MeOH(1:1)に10 mg/mLで溶解し、無色透明の溶液を生成します。また、これは塩化メチレン(10 mg/mL)、エタノール(10 mg/mL)および0.1 N HCl(0.4 mg/mL未満)にもやや溶けやすいという性質があります。しかし、これは水、2-ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリンおよび0.1 N NaOHにはほとんど溶けません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4182-5MG:
T4182-1MG:
T4182-BULK:
T4182-VAR:
T4182-1MG-PW:
T4182-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y Han et al.
Cancer research, 56(17), 3859-3861 (1996-09-01)
The effects of a new epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor, tyrphostin AG 1478, were tested on three related human glioma cell lines: U87MG, which expressed endogenous wild-type (wt) EGFR, and two retrovirally infected U87MG cell populations which
Desmoid cell motility is induced in vitro by rhEGF
Joyner DE, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 27(9), 1258-1262 (2009)
The EGFR tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG-1478 causes hypomagnesemia and cardiac dysfunction
Weglicki WB, et al.
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 56, 8-8 (2019)
Tyrphostin AG1478 suppresses proliferation and invasion of human breast cancer cells.
Zhang YG, et al.
International Journal of Oncology, 33(3), 595-602 (2008)
N Osherov et al.
European journal of biochemistry, 225(3), 1047-1053 (1994-11-01)
The precise role of src-type kinases as signal transducers has been under intensive investigation but only in a few instances has their role been revealed in any detail. Thus, src, fyn and yes are activated upon stimulation by platelet-derived growth
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology