表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥17,000 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥67,900 |
この商品について
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
製品名
Takinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C2=CC=CC=C2N/C1=N\C(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
Application
Biochem/physiol Actions
TAK-1 inhibitor
Takinib is a selective inhibitor of TAK1/MAP3K7 kinase, which is a member of the MAP3K family and a key regulator of cell death. It binds in the TAk1 ATPbinding pocket with an IC50 value of 9.5 nM. Takinib selectively induced apoptosis following TNF-α stimulation in rheumatoid arthritis and breast cancer.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2216-BULK: + SML2216-VAR: + SML2216-5MG: + SML2216-25MG:
jan