SML1972
LLY-283
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((R)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (R)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(R)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 283, LLY283
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI Key
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1972-BULK-CR:
SML1972-VAR:
SML1972-5MG:
SML1972-BULK:
SML1972-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)