Merck
SML1971
Sigma-Aldrich
LLY-284
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((S)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (S)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(S)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 284, LLY284
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥40,720
25 MG
¥128,400
¥40,720
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥40,720
25 MG
¥128,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N4O4
CAS番号:
分子量:
342.35
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥40,720
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI Key
WWOOWAHTEXIWBO-CNUKPYSBSA-N
生物化学的/生理学的作用
LLY-284 is the less potent diastereomer of the potent SAM-competitive PRMT5 inhibitor LLY-283 (IC50 = 20 nM against PRMT5-catalyzed methylation of an H4R3-derived peptide substrate) and an ideal control compound for cellular studies. For characterization details of the active probe, LLY-283, please visit the LLY-283 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
LLY-283, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-283, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Less potent diastereomer and control compound for the potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor LLY-283.
特徴および利点
LLY-284 is a negative control for LLY-283, an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1971-VAR:
SML1971-BULK-CR:
SML1971-BULK:
SML1971-5MG:
SML1971-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)