Merck
SML1809
Sigma-Aldrich
PPTN trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid trifluoroacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥27,900
25 MG
¥111,000
¥27,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥27,900
25 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
589.52
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥27,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
InChI Key
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1809-25MG:
SML1809-BULK:
SML1809-5MG:
SML1809-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)