Merck
L4144
Sigma-Aldrich
レクチン インゲンマメ(キントキマメ, Phaseolus vulgaris)由来
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
PHA, インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,200
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,200
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
lyophilized powder
有効性
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity
≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
salt, free
溶解性
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
適合性
leucocyte agglutination activity tested
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
レクチンは炭水化物結合タンパク質で、[1]分子量125 kDaの4つのサブユニットを含んでいます。[2]白血球凝集素PHA-Lは植物レクチンであり、中枢神経系においてニューロンにより輸送されます。[3]
アプリケーション
Phaseolus vulgaris(アカインゲンマメ)由来のレクチンは、次の用途で使用されています。
  • 細胞処理の陽性コントロールとして。[4]
  • リンパ球増殖の分析のために細胞培養物を刺激する。[5]
  • T細胞を刺激する。[6]
生物化学的/生理学的作用
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
レクチンは細胞を凝集させ、多糖および糖タンパク質を沈降させます。[1]有毒アレルゲンおよび赤血球凝集素と関係します。レクチンは抗癌性、抗ヒト免疫不全ウイルス(抗HIV)性、および抗微生物感染性を示します。レクチンは粘膜委縮を阻害し、2型糖尿病および肥満を抑え、栄養分吸収を強化し、薬物ターゲティングを調節します。[7]
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液を段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球(2%、PBS、pH 6.8)またはヒト白血球(生理食塩水1 mLあたり107個)のいずれかの懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L4144-VAR:
L4144-PH:
L4144-5MG-PW:
L4144-BULK:
L4144-5MG:
L4144PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SARS-CoV-2 vaccination in rituximab-treated patients: B cells promote humoral immune responses in the presence of T-cell-mediated immunity.
Mrak, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases (2021)
Patricia Kaaijk et al.
Scientific reports, 11(1), 13664-13664 (2021-07-03)
Mumps is nowadays re-emerging despite vaccination. The contribution of T cell immunity to protection against mumps has not been clearly defined. Previously, we described a set of 41 peptides that were eluted from human leukocyte antigen (HLA) class I molecules
Christopher Lai-Hipp et al.
Transfusion, 51(2), 333-337 (2010-08-28)
Cellular substrate (CS) composed of phytohemagglutinin (PHA)-stimulated PBMNCs is required for isolating primary human immunodeficiency virus Type 1 from plasma (PHIV) during early acute infection. The transmitted founder PHIV is neutralization-sensitive and uses chemokine-receptor 5 to infect CD4-positive PBMNCs. Therefore
Haifeng Huang et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 10(7), 1321-1330 (2020-09-03)
JS001 (toripalimab) is a humanized IgG monoclonal antibody which strongly inhibits programmed cell death protein 1 (PD1). In this study, we used a different iodine isotype (nat/124/125I) to label JS001 probes to target the human PD1 (hPD1) antigen. In vitro
Karl A Brokstad et al.
Scandinavian journal of immunology, e12679-e12679 (2018-06-09)
Primary Sjögren's syndrome (pSS) is a chronic autoimmune disease characterized by exocrine gland dysfunction, mainly causing sicca symptoms. B cells have a prominent role in SS, and the T follicular helper (TFH ) cells provide B cells with survival- and
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
質問
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 回答
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.