Merck
SML1643
Sigma-Aldrich
AS2444697
≥98% (HPLC)
別名:
AS 2444697, N-[3-(Aminocarbonyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl-2-(2-methyl-4-pyridinyl)-4-Oxazolecarboxamide hydrochloride (1:1), N-[3-Carbamoyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(2-methylpyridin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,280
25 MG
¥95,200
¥18,280
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,280
25 MG
¥95,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N6O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
432.86
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,280
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=COC(C2=CC=NC(C)=C2)=N1)NC3=CN(C4CCOCC4)N=C3C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H20N6O4.ClH/c1-11-8-12(2-5-21-11)19-23-15(10-29-19)18(27)22-14-9-25(24-16(14)17(20)26)13-3-6-28-7-4-13;/h2,5,8-10,13H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,20,26)(H,22,27);1H
InChI Key
FGNHLIIFEDYNFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
AS2444697 has been used as an interleukin-1R-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor to study the role of interleukin (IL)-1/IL-33 signaling in the development of endometriosis using a mouse model of endometriosis.[1] It has also been used to study its dose-dependent effect on the C-X-C motif chemokine ligand 8 (CXCL8) gene expression[2]
生物化学的/生理学的作用
AS2444697 is a potent and selective inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK-4) that suppresses the progression of chronic renal failure via anti-inflammatory action.
AS2444697 is a potent and selective inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK-4).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toru Kato et al.
Frontiers in immunology, 10, 2021-2021 (2019-09-12)
Endometriosis is an estrogen-dependent disease with symptoms of dysmenorrhea, chronic pain, and infertility that affects 6-10% of women of reproductive age. Medical or surgical therapy, such as administration of an anti-gonadotropin or ovarian cystectomy, provide effective pain relief. However, neither
Germline gain-of-function myeloid differentiation primary response gene-88 (MYD88) mutation in a child with severe arthritis.
Keith A Sikora et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 141(5), 1943-1947 (2018-02-11)