product name
Staurosporine, Streptomyces sp., Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC₅₀ = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively).
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to pale yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
InChI Key
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKA
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J. 302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J. 288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemother. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. Agric. Biol. Chem.50, 2723.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
569397-UG:
569397-0UG:
569397-1.1ML:
569397-100UG:
569397-0MG:
569397-5MG:
569397-10MG:
569397-250UG:
569397-1MG:
試験成績書(COA)