Merck
SML1526
Sigma-Aldrich
Eltoprazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥59,100
¥59,100
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥59,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
256.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥59,100
出荷予定日2025年5月31日
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]Cl.C1(OCCO2)=C2C(N3CCNCC3)=CC=C1
InChI
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-2-10(14-6-4-13-5-7-14)12-11(3-1)15-8-9-16-12;/h1-3,13H,4-9H2;1H
InChI Key
JFSOSUNPIXJCIX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Eltoprazine, a serotonergic agent, possesses specific anti-aggressive (serenic) properties in various animal models without triggering sedation, motor disturbances, or muscle relaxation.
生物化学的/生理学的作用
Eltoprazine hyrochloride is a serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist that has been shown to reduce L-DOPA-induced dyskinesias in in experimental models of Parkinson′s Disease and in human patients. It has Ki values for 5-HT1A, 5-HT1B and 5-HT1C receptors of 40 nM and 52 nM, respectively.
Serotonin 5-HT1A/1B receptor agonist
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1526-25MG:
SML1526-BULK:
SML1526-50MG:
SML1526-10MG:
SML1526-5MG:
SML1526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)