Product SCP0148, Furin Inhibitor II is soluble in water at 1 mg/ml.
サイズを選択してください
¥45,800
サイズを選択してください
About This Item
¥45,800
おすすめの製品
製品名
フューリンインヒビターII,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥48%
保管条件
protect from light
テクニック
protein extraction: suitable
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0148-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
How can product SCP0148, Furin Inhibitor II, be dissolved?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
How can Product SCP0148, Furin Inhibitor II be dissolved?
1 回答-
Product SCP0148, Furin Inhibitor II, is soluble in water at a concentration of 1 mg/mL.