Merck
SML1339
Sigma-Aldrich
AR420626
≥98% (HPLC)
別名:
AR 420626, N-(2,5-ジクロロフェニル)-4-(フラン-2-イル)-2-メチル-5-オキソ-1,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-キノリン-3-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,200
25 MG
¥76,900
¥23,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,200
25 MG
¥76,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
417.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC(NC(C2=C(C)NC(CCCC3=O)=C3C2C4=CC=CO4)=O)=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2N2O3/c1-11-18(21(27)25-15-10-12(22)7-8-13(15)23)20(17-6-3-9-28-17)19-14(24-11)4-2-5-16(19)26/h3,6-10,20,24H,2,4-5H2,1H3,(H,25,27)
InChI Key
GGTYQECCGLBHGS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
AR420626は、遊離脂肪酸3受容体(FFA3:旧称GPR41)に対して選択性を示す作用薬です。
AR420626は、遊離脂肪酸3受容体(FFA3:旧称GPR41)に対して選択性を示す作用薬です。 FFA3は脂肪組織、消化管、および末梢神経系で発現し、通常は複雑な炭化水素が消化管微生物叢により発酵処理される過程で生産される短鎖脂肪酸(SCFA)によって活性化されます。各種遊離脂肪酸受容体やSCFAがエネルギー調節および炎症過程において化学的メッセンジャーとして果たす役割にへの興味が高まりつつあり、様々な代謝・炎症条件へ対応するための治療ターゲットとしても注目を集めています。 AR420626はFFAR3に対して示すEC50値は117 nMであり、100 μMまでの濃度範囲ではFFAR2を活性化しません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1339-VAR:
SML1339-BULK:
SML1339-5MG:
SML1339-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mirelle T A Kleuskens et al.
Allergy, 77(5), 1510-1521 (2021-08-31)
Eosinophilic esophagitis (EoE) is a food allergen driven disease that is accompanied by interleukin (IL) 13 overexpression and esophageal barrier dysfunction allowing transepithelial food allergen permeation. Nutraceuticals, such as short-chain fatty acids (SCFAs) that restore barrier function and increase immune
Yan-Fang Hou et al.
Microbiome, 9(1), 34-34 (2021-02-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder with no absolute cure. The evidence of the involvement of gut microbiota in PD pathogenesis suggests the need to identify certain molecule(s) derived from the gut microbiota, which has the potential to manage