スキップする
D0260
N6,2′-O-ジブチリルアデノシン3′,5′-サイクリック一リン酸 ナトリウム塩
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
別名:
ジブチリルcAMP ナトリウム塩, ジブチリルサイクリックAMP ナトリウム塩, ブクラデシン ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥13,200
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥37,400
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥92,900
この商品について
化学式:
C18H23N5O8PNa
CAS番号:
分子量:
491.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
¥13,200
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
N6,2′-O-ジブチリルアデノシン3′,5′-サイクリック一リン酸 ナトリウム塩, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
ジブチリルサイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)は、内因性cAMPの活性を模倣します。脂溶性であり、細胞透過性を高めることができ、またcAMPホスホジエステラーゼによる加水分解に対する耐性が改善されています。ジブチリルcAMPはホスホジエステラーゼを阻害し、シグナル伝達経路におけるプローブとして重要な役割を果たします。[1]
Application
この化合物は、フロアプレート前駆細胞由来のドーパミン作動性ニューロンの分化を誘導するための、分化培地の成分として用いられています。[2]また、ヒト多能性幹細胞由来の神経細胞を培養するためのDMEM: F12の添加剤としても使用されています。[3]
N6,2′-O-ジブチリルアデノシン3′,5′-環状一リン酸ナトリウム塩は以下の用途に使用されています:
  • 神経堤幹細胞(NCSC)分化のための培地サプリメント
  • 凍結保存ヒトiPSC(人工多能性幹細胞)由来ニューロンの融解用培地の成分
  • アストロサイトの分化を誘導する無血清ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)[4]
Biochem/physiol Actions
cAMP依存性プロテインキナ-ゼ (PKA) を活性化する細胞透過性cAMPアナログ
Features and Benefits
この化合物は、Cyclic Nucleotide(環状ヌクレオチド)研究の主な成果です。ここをクリックして頂くと、他にも主要なCyclic Nucleotide製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
Disclaimer
pH 8.5で2′-O-ブチリル基を失います。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D0627SML1228SML1231
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)